Ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 2-amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formule:
C₈H₈F₃N₃O₂ Point de fusion: 179…180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052070 Numéro CAS: 149771-09-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...