Imprimer
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC31540-1G PC31540-5G
APOSPC31540-1GEA 125 EUR
APOSPC31540-1G APOSPC31540-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₂ClFN₂O₂
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053834
Numéro CAS: 226419-18-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III