Imprimer
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC31534-1G PC31534-250MG PC31534-500MG
APOSPC31534-1GEA 510 EUR
APOSPC31534-1G APOSPC31534-250MG APOSPC31534-500MG
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
Formule: C₇H₄F₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00120281
Numéro CAS: 124169-54-6