Imprimer
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3151-1G PC3151-25G PC3151-5G
APOSPC3151-1GEA 0 EUR
APOSPC3151-1G APOSPC3151-25G APOSPC3151-5G
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Point de fusion: 114…115 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00467428
Numéro CAS: 22236-11-9