Imprimer
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC31485-1G PC31485-5G
APOSPC31485-1GEA 145 EUR
APOSPC31485-1G APOSPC31485-5G
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₉H₁₀F₃NO₂
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 228401-47-6