Imprimer
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC31428-1G PC31428-10G
APOSPC31428-1GEA 136 EUR
APOSPC31428-1G APOSPC31428-10G
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
Formule: C₉H₇FO₄
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681981
Numéro CAS: 321309-28-8