Imprimer
4-(Trifluorométhyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC31341-1G PC31341-5G
APOSPC31341-1GEA 0 EUR
APOSPC31341-1G APOSPC31341-5G
4-(Trifluorométhyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-)
4-(Trifluorométhyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-)
Formule: C₇H₁₁F₃O
Point d'ébullition: 70…75 °C/15mmHg
Densité: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102144
Numéro CAS: 30129-18-1