Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
HFPO trimer, tetramer, pentamer also available.
Formule:
C₆F₁₂O₂ Point d'ébullition: 54…56 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054657 Numéro CAS: 2062-98-8 EINECS: 218-173-8 UN: 3265 ADR: 8,III |