Imprimer
N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluorométhyl)sulfonyl]méthanesulfonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-[N,N-Bis(Trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Comins Triflating Reagent, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
PC3128-25G PC3128-100G PC3128-5G
APOSPC3128-25GEA 78.3 EUR
APOSPC3128-25G APOSPC3128-100G APOSPC3128-5G
N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluorométhyl)sulfonyl]méthanesulfonamide
N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluorométhyl)sulfonyl]méthanesulfonamide
Formule: C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191833
Numéro CAS: 145100-51-2