Imprimer
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3123-250MG PC3123-1G
APOSPC3123-250MGEA 63.8 EUR
APOSPC3123-250MG APOSPC3123-1G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxamideoxime
Formule: C₇H₆F₃N₃O
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219948
Numéro CAS: 175204-85-0