4-Amino-3-(trifluorméthyl)benzonitrile 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-5-cyanobenzotrifluoride
Formule:
C₈H₅F₃N₂ Poids moléculaire: 186.14 g/mol Point d'ébullition: 100 °C/0.1mmHg Point de fusion: 60…63 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00275473 Numéro CAS: 327-74-2 UN: 3439 ADR: 6.1 III |