5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₅F₆NO Poids moléculaire: 281.16 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00153141 Numéro CAS: 237076-72-1 |