Imprimer
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
PC3115M-1G PC3115M-5G
APOSPC3115M-1GEA 61.1 EUR
APOSPC3115M-1G APOSPC3115M-5G
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea 98%
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Formule: C₉H₆F₆N₂S
Poids moléculaire: 288.22 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041172
Numéro CAS: 175277-17-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III