Imprimer
Isothiocyanate de 3,5-bis(trifluorométhyl)phényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3115B-100G PC3115B-25G PC3115B-5G
APOSPC3115B-100GEA 255 EUR
APOSPC3115B-100G APOSPC3115B-25G APOSPC3115B-5G
Isothiocyanate de 3,5-bis(trifluorométhyl)phényle 97%
Isothiocyanate de 3,5-bis(trifluorométhyl)phényle
Formule: C₉H₃F₆NS
Point d'ébullition: 109…110 °C/35mmHg
Densité: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040838
Numéro CAS: 23165-29-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III