Imprimer
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3113G-100G PC3113G-1KG PC3113G-25G
APOSPC3113G-100GEA 87 EUR
APOSPC3113G-100G APOSPC3113G-1KG APOSPC3113G-25G
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
Point de fusion: 121…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009908
Numéro CAS: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6