3,5-Bis(trifluorométhyl)phénol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
Formule:
C₈H₄F₆O Point d'ébullition: 97…98 °C/50mmHg Point de fusion: 20…21 °C Densité: 1,511 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000386 Numéro CAS: 349-58-6 EINECS: 206-488-3 |