Imprimer
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Iodo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylène, 1-Iodo-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène, 3,5-Bis(trifluorométhyl)iodobenzène, 1,3-Bis(trifluorométhyl)-5-iodobenzène
PC3108-100G PC3108-10G PC3108-25G
APOSPC3108-100GEA 89.9 EUR
APOSPC3108-100G APOSPC3108-10G APOSPC3108-25G
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène 98%
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Formule: C₈H₃F₆I
Point d'ébullition: 62…64 °C/12mmHg
Densité: 1,919 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040837
Numéro CAS: 328-73-4