Imprimer
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylène, 1,3-Bis(trifluorométhyl)-5-bromobenzène, 1-Bromo-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène, 3,5-Bis(trifluorométhyl)bromobenzène
PC3106-100G PC3106-25G PC3106-500G
APOSPC3106-100GEA 39.3 EUR
APOSPC3106-100G APOSPC3106-25G APOSPC3106-500G
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène 99%
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Reagent for adding inductively withdrawing substituent into precursors for carbocations, J.O.C., 1984, 49, 2608
Formule: C₈H₃BrF₆
Point d'ébullition: 155 °C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1,699 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000381
Numéro CAS: 328-70-1