1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,4-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene
Formule:
C₈H₃BrF₆ Point d'ébullition: 158 °C/740mmHg Densité: 1,738 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 69 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00074904 Numéro CAS: 327-75-3 |