Imprimer
1-(Chlorométhyl)-2,4-bis(trifluorométhyl)benzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3105D-25G PC3105D-5G PC3105D-100G
APOSPC3105D-25GEA 467 EUR
APOSPC3105D-25G APOSPC3105D-5G APOSPC3105D-100G
1-(Chlorométhyl)-2,4-bis(trifluorométhyl)benzène 98%
1-(Chlorométhyl)-2,4-bis(trifluorométhyl)benzène
Formule: C₉H₅ClF₆
Poids moléculaire: 262.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083537
Numéro CAS: 195136-46-0
UN: 1760
ADR: 8 III