2,4-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Bromométhyl)-2,4-bis(trifluorométhyl)benzène
Formule:
C₉H₅BrF₆ Poids moléculaire: 307.03 g/mol Point d'ébullition: 112 °C/0.2mmHg Densité: 1.637 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 54 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010306 Numéro CAS: 140690-56-8 UN: 2920 ADR: 8+3 II |