Imprimer
Alcool 3,5-bis(trifluorométhyl)benzylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC3104H-100G PC3104H-10G PC3104H-25G
APOSPC3104H-100GEA 75.4 EUR
APOSPC3104H-100G APOSPC3104H-10G APOSPC3104H-25G
Alcool 3,5-bis(trifluorométhyl)benzylique 98%
Alcool 3,5-bis(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₉H₆F₆O
Point d'ébullition: 100 °C/14mmHg
Point de fusion: 53…56 °C
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009907
Numéro CAS: 32707-89-4
EINECS: 251-168-9