Imprimer
Chlorure de 2,4-bis(trifluorométhyl)benzoyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3103D-1G PC3103D-5G PC3103D-25G PC3103D-100G
APOSPC3103D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3103D-1G APOSPC3103D-5G APOSPC3103D-25G APOSPC3103D-100G
Chlorure de 2,4-bis(trifluorométhyl)benzoyle 98%
Chlorure de 2,4-bis(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₉H₃ClF₆O
Point d'ébullition: 179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061227
Numéro CAS: 53130-43-1
UN: 3265
ADR: 8,III