Imprimer
3,4'-Bis(trifluorométhyl)benzophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Trifluormethyl)-3-((4-(trifluormethyl)phenyl)methanoyl)benzene
PC3102-25G PC3102-5G PC3102-10G
APOSPC3102-25GEA 366 EUR
APOSPC3102-25G APOSPC3102-5G APOSPC3102-10G
3,4'-Bis(trifluorométhyl)benzophénone 98%
3,4'-Bis(trifluorométhyl)benzophénone
Formule: C₁₅H₈F₆O
Poids moléculaire: 318.22 g/mol
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013561
Numéro CAS: 21084-22-0