Imprimer
3,3'-Bis(trifluorométhyl)benzophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC3101-1G PC3101-5G PC3101-25G
APOSPC3101-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3101-1G APOSPC3101-5G APOSPC3101-25G
3,3'-Bis(trifluorométhyl)benzophénone
3,3'-Bis(trifluorométhyl)benzophénone
Formule: C₁₅H₈F₆O
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000390
Numéro CAS: 1868-00-4