Imprimer
3,5-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3100-100G PC3100-25G PC3100-500G
APOSPC3100-100GEA 77 EUR
APOSPC3100-100G APOSPC3100-25G APOSPC3100-500G
3,5-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
3,5-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₉H₃F₆N
Poids moléculaire: 239.12 g/mol
Point d'ébullition: 154…156 °C
Point de fusion: 16…21 °C
Densité: 1.421 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000379
Numéro CAS: 27126-93-8
EINECS: 248-240-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III