Imprimer
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Bromo-4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-1-ethoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3098-25G PC3098-5G PC3098-1G
APOSPC3098-25GEA 287 EUR
APOSPC3098-25G APOSPC3098-5G APOSPC3098-1G
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride
Formule: C₉H₈BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059521
Numéro CAS: 914635-58-8