Imprimer
2,4-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3095-1G PC3095-5G PC3095-25G
APOSPC3095-1GEA 49.3 EUR
APOSPC3095-1G APOSPC3095-5G APOSPC3095-25G
2,4-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
2,4-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₉H₃F₆N
Poids moléculaire: 239.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061225
Numéro CAS: 177952-38-4
UN: 3276
ADR: 6.1 III