Imprimer
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-o-xylène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,2-Bis(trifluoromethyl)benzene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-Hexafluoro-o-xylene
PC3081-100G PC3081-25G
APOSPC3081-100GEA 379 EUR
APOSPC3081-100G APOSPC3081-25G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-o-xylène 97%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-o-xylène
Formule: C₈H₄F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094218
Numéro CAS: 433-95-4