Imprimer
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Bis(trifluorométhyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylène
PC3070-1KG PC3070-250G PC3070-5KG
APOSPC3070-1KGEA 92.8 EUR
APOSPC3070-1KG APOSPC3070-250G APOSPC3070-5KG
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène 99%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Formule: C₈H₄F₆
Point d'ébullition: 115…117 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000392
Numéro CAS: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3,III