Imprimer
5-Fluoro-m-crésol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Fluoro-3-hydroxy-5-methylbenzene, 3-Fluoro-5-methylphenol
PC3069-5G PC3069-10G PC3069-1G
APOSPC3069-5GEA 49.3 EUR
APOSPC3069-5G APOSPC3069-10G APOSPC3069-1G
5-Fluoro-m-crésol 97%
5-Fluoro-m-crésol
Formule: C₇H₇FO
Poids moléculaire: 126.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115885
Numéro CAS: 216976-31-7
UN: 3265
ADR: 8 III