Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N'-Hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzimidamide
PC3066-1G PC3066-25G PC3066-5G
APOSPC3066-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3066-1G APOSPC3066-25G APOSPC3066-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime
Formule: C₉H₆F₆N₂O
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068188
Numéro CAS: 72111-09-2