2,4-Bis(trifluorométhyl)benzamide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₅F₆NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00083536 Numéro CAS: 53130-45-3 |