α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
Formule:
C₈H₅F₆N Point d'ébullition: 85 °C/15mmHg Densité: 1,473 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 83 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000394 Numéro CAS: 328-74-5 EINECS: 206-335-0 |