Imprimer
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
PC3058-100G PC3058-25G PC3058-500G PC3058-250G
APOSPC3058-100GEA 36.4 EUR
APOSPC3058-100G APOSPC3058-25G APOSPC3058-500G APOSPC3058-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine
Formule: C₈H₅F₆N
Poids moléculaire: 229.12 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C/15mmHg
Densité: 1.467 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074940
Numéro CAS: 328-93-8