Imprimer
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,5-Difluorophenacyl bromide
PC3057-25G PC3057-5G
APOSPC3057-25GEA 947 EUR
APOSPC3057-25G APOSPC3057-5G
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone, grade Technique
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
Point de fusion: 37…40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142839
Numéro CAS: 258513-41-6
UN: 1759
ADR: 8 III