Imprimer
2',4'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[2,4-Bis(trifluorométhyl)phényl]éthane-1-one
PC3054-1G PC3054-5G
APOSPC3054-1GEA 30.6 EUR
APOSPC3054-1G APOSPC3054-5G
2',4'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone 97%
2',4'-Bis(trifluorométhyl)acétophénone
Formule: C₁₀H₆F₆O
Poids moléculaire: 256.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042495
Numéro CAS: 237069-82-8