Imprimer
Acide 2,5-bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC3053N-100G PC3053N-25G PC3053N-5G
APOSPC3053N-100GEA 0 EUR
APOSPC3053N-100G APOSPC3053N-25G APOSPC3053N-5G
Acide 2,5-bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzoïque 97%
Acide 2,5-bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzoïque
Formule: C₁₁H₈F₆O₄
Point de fusion: 123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221424
Numéro CAS: 35480-52-5
EINECS: 609-132-9