Imprimer
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC3053M-1G PC3053M-5G
APOSPC3053M-1GEA 52.2 EUR
APOSPC3053M-1G APOSPC3053M-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride
Formule: C₁₀H₇ClF₆O₄S
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052841
Numéro CAS: 152457-95-9
UN: 3261
ADR: 8,III