Imprimer
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)pyridine
PC305009-10G PC305009-1G PC305009-5G
APOSPC305009-10GEA 400 EUR
APOSPC305009-10G APOSPC305009-1G APOSPC305009-5G
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Formule: C₆H₆FNO
Poids moléculaire: 127.1200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027049
Numéro CAS: 802325-29-7