Imprimer
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Trifluoromethyl-3-azetidinol hydrochloride
PC305004-1G PC305004-250MG
APOSPC305004-1GEA 90.5 EUR
APOSPC305004-1G APOSPC305004-250MG
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride 98%
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
Formule: C₄H₇ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13248564
Numéro CAS: 848192-96-1