Imprimer
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC305000-100G PC305000-25G
APOSPC305000-100GEA 185 EUR
APOSPC305000-100G APOSPC305000-25G
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₃F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313310
Numéro CAS: 106266-04-0