Imprimer
1,3-Dinitro-4-(trifluorométhoxy)benzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Dinitro(trifluorométhoxy)benzène
PC3042-100G PC3042-250G PC3042-25G
APOSPC3042-100GEA 198 EUR
APOSPC3042-100G APOSPC3042-250G APOSPC3042-25G
1,3-Dinitro-4-(trifluorométhoxy)benzène 98%
1,3-Dinitro-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₃F₃N₂O₅
Point d'ébullition: 273…274 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042268
Numéro CAS: 655-07-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II