Imprimer
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4-Chloro-5-fluoroaniline
PC303362-5G PC303362-1G
APOSPC303362-5GEA 415 EUR
APOSPC303362-5G APOSPC303362-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline 98%
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
Poids moléculaire: 224.458 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026231
Numéro CAS: 120694-11-3