Imprimer
4,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
PC303306-5G PC303306-1G PC303306-25G
APOSPC303306-5GEA 89.9 EUR
APOSPC303306-5G APOSPC303306-1G APOSPC303306-25G
4,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
4,6-Difluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
Point de fusion: 159…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835285
Numéro CAS: 367954-99-2