Imprimer
Aldéhyde 2,4-difluoro-5-méthylbenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4,6-Difluoro-m-tolualdéhyde, 2,4-Difluoro-5-tolualdéhyde
PC303301-5G PC303301-10G PC303301-1G
APOSPC303301-5GEA 277 EUR
APOSPC303301-5G APOSPC303301-10G APOSPC303301-1G
Aldéhyde 2,4-difluoro-5-méthylbenzoïque 98%
Aldéhyde 2,4-difluoro-5-méthylbenzoïque
Formule: C₈H₆F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12196967
Numéro CAS: 315204-36-5