Imprimer
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4,5-Dichloro-2-fluoroaniline
PC303284-1G PC303284-5G
APOSPC303284-1GEA 66.7 EUR
APOSPC303284-1G APOSPC303284-5G
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19707630
Numéro CAS: 2729-36-4