Imprimer
Acide (2-chloro-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC303152-1G PC303152-5G PC303152-25G
APOSPC303152-1GEA 66.7 EUR
APOSPC303152-1G APOSPC303152-5G APOSPC303152-25G
Acide (2-chloro-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Acide (2-chloro-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194288
Numéro CAS: 601513-26-2