Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303144-1G PC303144-5G
APOSPC303144-1GEA 264 EUR
APOSPC303144-1G APOSPC303144-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14155640
Numéro CAS: 474024-26-5