Imprimer
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine, 5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenamine, Benzenamine, 5-methyl-2-(trifluoromethoxy)-
PC303143-1G PC303143-5G
APOSPC303143-1GEA 316 EUR
APOSPC303143-1G APOSPC303143-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399696
Numéro CAS: 151276-15-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III